문서
680737
Sigma-Aldrich
2-(5-Phenyl-2-oxazolyl)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
265.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
195-199 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1-c2ncc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO3/c18-16(19)13-9-5-4-8-12(13)15-17-10-14(20-15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,19)
InChI key
HEIBWPHLFHWDAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable