주요 문서
680664
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-formyl-2-methoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BBrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
258.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
200-211 °C
작용기
aldehyde
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
InChI key
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)