주요 문서
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
동의어(들):
(Pyridine)gold trichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5AuCl3N
CAS Number:
Molecular Weight:
382.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
232-240 °C
SMILES string
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChI key
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)