문서
674532
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylonitrile
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
131.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.482
bp
48-54 °C/150 mbar
density
1.595 g/mL at 25 °C
SMILES string
BrC(=C)C#N
기타 정보
May form precipitate upon standing which does not affect use
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
41.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter