문서
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamine
≥98%
동의어(들):
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamine, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
Beilstein:
5741777
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
광학 활성
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
156-160 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable