주요 문서
669768
Sigma-Aldrich
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(+)-(1S,2S,4R)-Limonene glycol, (+)-1-Hydroxyneodihydrocarveol, (1S,2S,4R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexan-1,2-diol, (1S,2S,4R)-(+)-p-Menth-8-en-1,2-diol, (1S,2S,4R)-8-p-Menth-8-ene-1,2-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
Beilstein:
2325340
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D +45±5°, c = 1 in acetone
SMILES string
O[C@@H]1[C@@](C)(O)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h8-9,11-12H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChI key
WKZWTZTZWGWEGE-UTLUCORTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol is formed during the biocatalytic oxidation of (4R)-(+)-limonene by chloroperoxidase (CPO) extracted from Caldariomyces fumago.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stereoselective oxidation of R-(+)-limonene by chloroperoxidase from Caldariomyces fumago.
Aguila S, et al.
Green Chemistry, 10(6), 647-653 (2008)