문서
665452
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil
97%
동의어(들):
5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
128-132 °C
SMILES string
CCCN1C(N)=C(N)C(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
SVMBOONGPUFHRA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable