Key Documents
665169
Sigma-Aldrich
trans-1-Penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
E-2-(1-Pentenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-1-Pentenylboronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.441
bp
110-111 °C/28 mmHg
density
0.884 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-6-7-8-9-12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h8-9H,6-7H2,1-5H3/b9-8+
InChI key
IMIHEZMTQOARIK-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)