주요 문서
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
258.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
141-145 °C
SMILES string
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI key
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)