주요 문서
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
동의어(들):
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H21BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
284.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
형태
solid
mp
214-220 °C
SMILES string
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
InChI key
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)