문서
657832
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
54-62 °C
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChI key
WQTPGHSKQDVCQQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 100 °C - closed cup