Key Documents
644838
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cnoc1C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-8-11-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChI key
KIJMAOMSRMPYIY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves