문서
644420
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C10H5CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
216.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable