문서
637629
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylmagnesium chloride
1.0 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9ClMgO2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
1.022 g/mL at 25 °C
SMILES string
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
5.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-15 °C - closed cup