분석
97%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
117-124 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
InChI key
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
- Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
- Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
- Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
- Chemoselective reduction reactions
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.