문서
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3OCH2OC10H6)2
CAS Number:
Molecular Weight:
374.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
mp
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
InChI key
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3- or 3,3′-di-substituted products can be obtained easily via ortho-metallation and subsequent treatment with an electrophile to give the corresponding BINOL derivatives.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)