주요 문서
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16S
CAS Number:
Molecular Weight:
240.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)