주요 문서
587451
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
동의어(들):
Dipotassium platinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Pt(OH)6
CAS Number:
Molecular Weight:
375.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.95% trace metals basis
mp
150 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)