주요 문서
574139
Sigma-Aldrich
5-(2,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H6Cl2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
257.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
220-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-6-1-2-7(8(13)5-6)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI key
LYDQZIXGFBEQKT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)