문서
572292
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NHCNHNHCNHNH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
249.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
215-219 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H9F2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
XIUCHDFQXPAMQP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable