콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
모든 사진(1)
주요 문서
572233
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
248.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChI key
NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)