문서
569666
Sigma-Aldrich
Isocyanate on Rasta resin
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
Rasta-NCO resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
형태
solid
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
~2.0 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable