문서
569178
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
178.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
Cc1ccc(c(c1)N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-8(10(12)13)7(4-6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
XRYLXAIOORHIOB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves