문서
568929
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisothiocyanate
97%
동의어(들):
2,4-Toluene diisothiocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NCS)2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
54-57 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
NNMVCFPMIBOZCL-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves