Key Documents
566535
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22N2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4950 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h11-12H,1-10H2
InChI key
LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)