문서
565997
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
동의어(들):
2-Chloro-3-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-Chloroisovanillin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
204-208 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
DTMJGFBJQBQOIA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • BODIPY fluorescent sensors
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable