문서
558826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol diacetate
97%
동의어(들):
1,4-Bis-acetylsulfanylbutane, Thioacetic acid S-(4-acetylsulfanylbutyl)ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
284-285 °C (lit.)
density
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChI key
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter