주요 문서
543160
Sigma-Aldrich
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CCO2CH2C≡CCH2N(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
density
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C10H17NO2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9-13-10(3)12/h4-5,8-9H2,1-3H3
InChI key
AQEDWWHCJSXKHP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Acetoxy-4-diethylamino-2-butyne [4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl acetate] can be obtained by employing propargyl alcohol and bisamine as starting reactants.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aminomethylation of acetylene alcohols and their esters with gem-diamines catalyzed by complexes of d-transition and rare-earth metals
Shaibakova MG, et al.
Russ. J. Org. Chem., 47.2, 161-167 (2011)