문서
541982
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(Cl)(OH)C6H2COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
311.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-11-7-9(15)6-10(13(11)17)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H
InChI key
DAACDYIERDIOLH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable