문서
541818
Sigma-Aldrich
Scandium(III) hexafluoroacetylacetonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sc(C5HF6O2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
666.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder (may contain chunks)
구성
Sc, 6.5-7.0% EDTA titration
반응 적합성
core: scandium
reagent type: catalyst
mp
93-96 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Sc](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.Sc/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h3*1,12H;/q;;;+3/p-3/b3*2-1-;
InChI key
DWCYUTXXZMNFLG-JVUUZWNBSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable