주요 문서
534226
Sigma-Aldrich
4′-(2-Chloroacetyl)acetanilide
97%
동의어(들):
4-(2-Chloroacetyl)acetanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2COC6H4NHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
211.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)12-9-4-2-8(3-5-9)10(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VMMDOCYDNRLESP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)