주요 문서
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylpyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
38-41 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
InChI key
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)