분석
98%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Cl)c(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-7(9)6(4-11)8(5)10/h2-4H,1H3
InChI key
GGZOMBUJFMOEEZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter