주요 문서
520519
Sigma-Aldrich
2-[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]methylene]-1H-indene-1,3(2H)-dione
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
367.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
135-137 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
특징 및 장점
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)