주요 문서
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-nitrobenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CC6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)