Key Documents
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
동의어(들):
2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
74-79 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
InChI key
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)