주요 문서
511226
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl hydride
동의어(들):
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridomolybdenum(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6MoO3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.07
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
SMILES string
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
호환 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)