Key Documents
495034
Sigma-Aldrich
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Pd(S2O3)2·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
426.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
172 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
InChI key
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)