문서
494305
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
동의어(들):
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCHCH2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.23
Beilstein:
956572
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
vapor pressure
4.44 psi ( 20 °C)
분석
≥99.5%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-11.2 °F
Flash Point (°C)
-24 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves