문서
488275
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Tribromomethane-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CHBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
동위원소 순도
99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.596 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
density
2.905 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N