문서
481750
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
99.95 atom % D
동의어(들):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
44.07
Beilstein:
1740230
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
동위원소 순도
99.95 atom % D
포함
1% TMS
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N