문서
474142
Sigma-Aldrich
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-Eicosafluoro-10-(trifluoromethyl)undecyl]oxirane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H5F23O
CAS Number:
Molecular Weight:
626.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
43-46 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1