문서
472891
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
319.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
mp
171 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
InChI key
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable