문서
472840
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-glucal
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18O6
CAS Number:
Molecular Weight:
354.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
96%
광학 활성
[α]25/D −102°, c = 1 in chloroform
mp
129-134 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C20H20O8/c21-11-15(22)18(28-20(26)14-9-5-2-6-10-14)17(24)16(23)12-27-19(25)13-7-3-1-4-8-13/h1-11,15-18,22-24H,12H2/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChI key
FSHBWIUEGPPPIJ-BSDSXHPESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)