문서
471151
Sigma-Aldrich
5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene
technical grade, 85%
동의어(들):
BPEN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H20
CAS Number:
Molecular Weight:
428.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
85%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
λmax
550 nm
SMILES string
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
InChI key
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
An n-channel organic semiconductor.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)