주요 문서
452947
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H
InChI key
LTOQUFIOYDCJFJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Solvent and ligand effects on selective mono-and dilithiation of 1-(chlorophenyl) pyrroles and 1-(methoxyphenyl) pyrroles.
Fogassy K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1039-1043 (2001)