문서
447919
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
98%
동의어(들):
BBOT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H26N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
430.56
Beilstein:
631803
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
199-201 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChI key
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in poly bottles