문서
445584
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
동의어(들):
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
광학 활성
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
mp
105-112 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable