주요 문서
437026
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
98%
동의어(들):
(S)-(+)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, (S)-(+)-9-Methyl-5(10)-octaline-1,6-dione, (S)-Miescher-Wieland ketone, Wieland-Miescher ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
Beilstein:
1569979
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +98°, c = 1.1 in benzene
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
애플리케이션
Key intermediate in the total synthesis of the macrocyclic diterpene lactone, (+)-cleomeolide.[1][2] Chiral building block for enantioselective approaches to the A and C rings of taxol.[3][4][5] Used to study selective hydrogenations of the carbon-carbon double bonds in α,β-unsaturated ketones with a new class of palladium complexes as catalysts.[6]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sommovigo, M. Alper, H.
Tetrahedron Letters, 34, 59-59 (1993)
Arseniyadis, S. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 99-99 (1994)
Paquette, L.A. et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 3367-3367 (1994)
M. Golinski et al.
Tetrahedron Letters, 34, 55-55 (1993)
L.A. Paquette et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3523-3523 (1993)