문서
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propanediamine
95%
동의어(들):
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
Beilstein:
3588328
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
95%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
density
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter